Kluczowe dokumenty
725978
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
Klucz InChI
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)