Merck
723517
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenylboronic acid pinacol ester)triphenylphosphonium bromide
95%
Synonim(y):
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)triphenylphosphonium bromide, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboratophenyl)-methyl triphenylphosphonium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33BBrO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
559.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
265-270 °C
ciąg SMILES
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3