Kluczowe dokumenty
722960
Glyceryl tri(oleate-2,3,7,8-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C12C45H104O6
Masa cząsteczkowa:
897.34
Kod UNSPSC:
12142200
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)CC(C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O)CC(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)