Merck
722669
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Val-13C5,15N-L-Leu-13C6 trifluoroacetate salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C11C2H2415NNO4 · CF3COOH
Masa cząsteczkowa:
398.28
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](N[13C@@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H24N2O4.C2HF3O2/c1-7(2)6-10(13(18)19)15-12(17)11(8(3)4)14-9(5)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,10-11H,6H2,1-5H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19);(H,6,7)/t10-,11-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
Klucz InChI
SZJGTOOSHWUJPL-KMCUBKOLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)