721905
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), Methanol-13C 0.1 % (99 atom % 13C), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
Postać
solution
skład
Methanol-13C, 0.1% (99 atom % 13C)
water, 1%
stężenie
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
ciąg SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Ilość
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3