Merck
612545
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór liniowy:
GdCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
skład
DSS, 0.1%
water, 1%
stężenie
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
ciąg SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Podkładka gradientowa
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)