Kluczowe dokumenty
721085
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, 40 wt. % in ethanol, <130 nm particle size
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
stężenie
40 wt. % in ethanol
wielkość cząstki
<130 nm
gęstość
1.25 g/mL±0.15 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.