Kluczowe dokumenty
717932
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H19O
Masa cząsteczkowa:
185.32
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
Klucz InChI
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?