Merck
717924
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline (2-methyl-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H8N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
liquid
tw
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
Klucz InChI
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)