Merck
717916
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.11
klasa czystości
NMR reference standard
Formularz
solution
skład
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
stężenie
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H line shape
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose