Merck
714771
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1-13C)
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Triolein-carboxyls-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
235-240 °C/18 mmHg
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.