Merck
605638
Sigma-Aldrich
Glyceryl-13C3 trioleate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Triolein--glyceryl-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C54H104O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
626.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
330 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein