Merck
714321
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Ethylene dichloride-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
Cl13CH213CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100.92 by atom % calculation
bp
83 °C
mp
-35 °C
gęstość
1.281 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)