Merck
709824
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrFO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
43-47 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)