Merck
709387
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP), anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
Synonim(y):
Carbodiimide-13C,15N2, Hydrogen cyanamide-13C,15N2
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
powder
mp
45-46 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)