Merck
707767
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
UTP-15N2 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1315N2Na2O15P3
Masa cząsteczkowa:
530.09
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)