Merck
707201
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Propanal-d5
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2CHO
Masa cząsteczkowa:
63.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
46-50 °C
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)