Merck
707198
Sigma-Aldrich
Sodium dichloroacetate-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dichloroacetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Cl213CH13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
powder
mp
198 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Klucz InChI
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)