Merck
706698
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Propen-13C3-1-ylamine-15N, 3-Amino-15N-1-propene-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
H213C=13CH13CH215NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
53 °C
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)