Merck
705659
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C3H815N3NO3
Masa cząsteczkowa:
203.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
powder
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)