Merck
705381
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), Paraxanthine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C3H815N3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
Klucz InChI
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)