Merck
705209
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine-(methyl-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-(methyl-13C, d3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D3H3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
 13C
 D
98 atom %
Próba
≥97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
Klucz InChI
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3