Kluczowe dokumenty
704229
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
≥99%, general applications, NiO/YSZ
About This Item
Wzór liniowy:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
Kod UNSPSC:
26111700
Próba
≥99%
Formularz
powder
skład
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)