Kluczowe dokumenty
704202
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
for coatings, NiO/YSZ
About This Item
Wzór liniowy:
66 wt. % NiO · 34 wt. % (Y2O3ZrO2)
Kod UNSPSC:
26111700
Postać
powder
skład
NiO, 66 wt. %
(Y2O3-ZrO2), 34 wt. %
powierzchnia
4-8 m2/g , BET
Zastosowanie
battery manufacturing
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)