Kluczowe dokumenty
700274
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Synonim(y):
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Próba
95% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
Klucz InChI
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)