Kluczowe dokumenty
697311
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
Cyclopropylboronic acid methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
183-193 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)