Merck
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
Poziom jakości
Formularz
dispersion
dostępność
not available in USA
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
4.0 nm
bp
110 °C
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
ε (współczynnik ekstynkcji)
1.60 x 105 M-1cm-1
fluorescencja
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Orange emitting quantum dot nanoparticles
Informacje prawne
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)