Kluczowe dokumenty
693723
Gadolinium
foil, thickness 1 mm, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
foil
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
grubość
1 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.