Kluczowe dokumenty
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
Synonim(y):
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H10N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤1.0% water
ciąg SMILES
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
Klucz InChI
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)