Merck
687715
Sigma-Aldrich
p-Tolyl diiodomethyl-13C sulfone
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC7H8I2O2S
Masa cząsteczkowa:
423.01
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC1=CC=C(S(=O)([13C](I)I)=O)C=C1
InChI
1S/C8H7I2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)8(9)10/h2-5H,1H3/i8+1
Klucz InChI
NIERGPOMYDWQNZ-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Gastro-intestinal system,Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)