Merck
687162
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenol
97%
Synonim(y):
Antiarol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
145-149 °C
ciąg SMILES
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
Klucz InChI
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)