Kluczowe dokumenty
684503
[6,6]-Pentadeuterophenyl C61 butyric acid methyl ester
99.5%, 99.5 atom % D
Synonim(y):
1-[3-(Methoxycarbonyl)propyl]-1-pentadeuterophenyl-[6.6] C61, 3′-(Phenyl-d5) 3′H-cyclopropyl[1,9] [5,6]fullerene-C60-Ih-3′-butanoic acid methyl ester, d5-PCBM
About This Item
Polecane produkty
opis
functionalized fullerene
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Próba
99.5%
Postać
powder
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CCCC(=O)OC)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-58-50-40-30-22-14-12-13-16-20-18(14)26-34-28(20)38-32-24(16)25-17(13)21-19-15(12)23(22)31-37-27(19)35-29(21)39-33(25)43-42(32)52-46(38)56-48(34)54(44(50)36(26)30)62(66)64(56)68-60(52)61-53(43)47(39)57-49(35)55-45(37)51(41(31)40)59(58)67(71)63(55)65(57)69(61)72(68,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D
Klucz InChI
FIGVSQKKPIKBST-QRKCWBMQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Since the first publication in 1995 describing a bulk heterojunction photodiode incorporating a methanofullerene, significant progress has been made in improving device performance and the scope of device research has broadened widely.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.