Merck
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
102-107 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Klucz InChI
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)