Merck
680311
Sigma-Aldrich
S-Trioxane-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
1,3,5-Trioxane-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
59-62 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)