Kluczowe dokumenty
678864
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Synonim(y):
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
bp
110 °C/5 mmHg
mp
34-38 °C
ciąg SMILES
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
Klucz InChI
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?