Merck
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
gęstość
1.496 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
Klucz InChI
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)