Merck
674273
Sigma-Aldrich
1-Nonanethiol
99%
Synonim(y):
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.32
Beilstein:
1733631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Nonanethiol to alkanethiol, stabilizator, który tworzy samoorganizującą się monowarstwę (SAM) na różnych podłożach. Jest stosowany jako powłoka ochronna na bazie tiolu.
Zastosowanie
1-Nonanetiol jest stosowany głównie do tworzenia samoorganizujących się monowarstw na powierzchniach złota, rtęci, srebra i platyny. Monowarstwy te funkcjonalizują atomy powierzchniowe i poprawiają właściwości powierzchniowe kompozytu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pressure/temperature phase diagrams and superlattices of organically functionalized metal nanocrystal monolayers: the influence of particle size, size distribution, and surface passivant.
Heath JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 101(2), 189-197 (1997)
Through-bond and chain-to-chain coupling. Two pathways in electron tunneling through liquid alkanethiol monolayers on mercury electrodes.
Slowinski K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(49), 11910-11919 (1997)
Nanoscale reversible molecular extraction from a self-assembled monolayer on gold (111) by a scanning tunneling microscope.
Mizutani W, et al.
Langmuir, 14(25), 7197-7202 (1998)
Zuoti Xie et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(1), 497-504 (2018-12-12)
Developing a clearer understanding of electron tunneling through molecules is a central challenge in molecular electronics. Here we demonstrate the use of mechanical stretching to distinguish orbital pathways that facilitate tunneling in molecular junctions. Our experiments employ junctions based on
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.