Merck
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
Synonim(y):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)