Merck
670359
Sigma-Aldrich
Acetylthiomethyl-diphenylphosphine borane complex
≥98.0%
Synonim(y):
(T-4)-[S-[(difenylofosfino-κP)metylo]etanotiooctan]trihydroboron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18BOPS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.15
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand
reaction type: Staudinger Reaction
mp
52-55 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CC(=O)SCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15OPS.BH3/c1-13(16)18-12-17(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11H,12H2,1H3;1H3
Klucz InChI
MXPNVFCCEGQGEN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Bezśladowy odczynnik do ligacji Staudingera z boranową grupą ochronną.
  • Grupa boranowa stabilizuje fosfinę przed utlenianiem i może być łatwo usunięta w łagodnych warunkach zasadowych lub kwasowych, dając aktywną fosfinę.
  • Po reakcji z azydkiem, fosfina jest eliminowana w obecności wody, dając natywne wiązanie amidowe.
  • Stosowany w syntezie cyklicznych peptydów.
Acetylthiomethyl-diphenylphosphine borane complex Ligation with DABCO.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
Sold under license for research and development purposes only. US Patent 6,974,884 and related patents apply
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew B Soellner et al.
The Journal of organic chemistry, 67(14), 4993-4996 (2002-07-06)
The Staudinger ligation of peptides with a C-terminal phosphinothioester and N-terminal azide is an emerging method in protein chemistry. Here, the first Staudinger ligations of nonglycyl azides are reported and shown to proceed both in nearly quantitative yield and with
Michaela Mühlberg et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3679-3686 (2010-05-15)
The traceless Staudinger ligation has recently found various applications in the field of peptide synthesis and modification, including immobilization and cyclization strategies. In this report, we utilize the traceless Staudinger ligation in the formation of amide bonds, which allows the
Produkty
Based on the same working principle as the nontraceless Staudinger Ligation the auxiliary phosphine reagent can be cleaved from the product after the ligation is completed leaving a native amide bond. Thus, the total chemical synthesis of proteins and glycopeptides is enabled overcoming the limitations of native chemical ligation (NCL) of a Cys residue at the ligation juncture.
Traceless Staudinger Ligation
Chemoselective ligation strategies are a key success factor for chemical biology research. Ligation techniques open pathways to fully synthetic large peptides and even proteins.
The reaction between an azide and a phosphine forming an aza-ylide was discovered almost a century ago by Nobel Prize laureate Herrmann Staudinger.