Kluczowe dokumenty
669512
1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
EMIM Lactate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Klucz InChI
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?