Kluczowe dokumenty
666513
2-Chloro-4-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Chloropyridine-4-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(C5H3N)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
155-163 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
Klucz InChI
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)