Kluczowe dokumenty
662682
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1215N3Na2O8P
Masa cząsteczkowa:
370.14
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C([15N]=C([15NH2])CC2)=O)C1O
InChI
1S/C9H14N3O8P.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1,12+1;;
Klucz InChI
INTPYBRGLGSMRA-RNONBHISSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and formula reflect free acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)