Merck
661465
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
endotoxin tested, 98 atom % 13C
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2)213CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie dla leków, gospodarstw domowych lub innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielony lub przepakowany produkt jest wolny od endotoksyn w momencie jego otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn dla zamierzonego zastosowania, produkt powinien zostać przetestowany przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)