Merck
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
283-287 °C
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
Klucz InChI
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M B Mattammal et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 376-380 (1982-09-01)
Electron impact fragmentation of 2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-thiazole and 2-amino-4-(4-nitrophenyl)-thiazoles were studied. Prominent fragment ions result from: (1) elimination of an NO2 radical and of a neutral NO molecule; (2) 1,2 cleavage of the thiazole ring in both compounds to give a phenoxythiirene