Merck
658448
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
98%
Synonim(y):
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
246-250 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
Klucz InChI
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)