Merck
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)