Merck
647594
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)