Merck
636568
Sigma-Aldrich
Acrylamide-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Propenamide-2,3,3-d3
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=CDCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C(N)=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
Klucz InChI
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Mohammad Rizwan Khan et al.
Scientific reports, 7, 41995-41995 (2017-02-06)
The present work describes the outcomes of the assessment on acrylamide contents in a number of thermally treated foods (Arabic coffee Qahwa, coffee and tea) obtained from the Saudi Arabian markets. A total of 56 food samples of different brands
Demetris Kafouris et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 1928-1939 (2018-08-28)
The determination of acrylamide in potato products, bakery products and coffee, and the human dietary exposure is reported. The method reported is based on a single extraction step with water, followed by the clean-up of the extract using solid phase