Merck
609285
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H1315NO5 · HCl
Masa cząsteczkowa:
216.63
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[H].[15NH2][C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i7+1;
Klucz InChI
QKPLRMLTKYXDST-GHYLIYMMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)