Merck
633003
Sigma-Aldrich
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
154-158 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid can be used in the synthesis of the following:
  • rivaroxaban, an oxazolidinone derivative used in the treatment of thromboembolic disorders
  • 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylic acid, which can be used in the synthesis of thieno[2,3-b][1,4]thiapezine-5-ones
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
"A Novel Synthesis of the Oxazolidinone Antithrombotic Agent Rivaroxaban"
Yuan J, et al.
Molecules (Basel), 19(09), 14999- 11500 (2014)